Documenti fondamentali
324272
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride hydrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.66 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl.Cc1cccc(NN)c1C
InChI
1S/C8H12N2.ClH.H2O/c1-6-4-3-5-8(10-9)7(6)2;;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H;1H2
CWLHVQVBNFKKSG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)