Documenti fondamentali
323462
Sigma-Aldrich
Potassium tetrabromoplatinate(II)
About This Item
Formula condensata:
K2PtBr4
Numero CAS:
Peso molecolare:
592.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Stringa SMILE
[K+].[K+].Br[Pt--](Br)(Br)Br
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)