Documenti fondamentali
323454
Sigma-Aldrich
Potassium hexabromoplatinate(IV)
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
K2PtBr6
Numero CAS:
Peso molecolare:
752.70
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder
Stringa SMILE
[K+].[K+].Br[Pt--](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)