Documenti fondamentali
323179
Sigma-Aldrich
5-Methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol
95%
Sinonimo/i:
5-Methyl-4-(2-thiazolylazo)-1,3-benzenediol, TAO
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
211-213 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)cc(O)c1\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3O2S/c1-6-4-7(14)5-8(15)9(6)12-13-10-11-2-3-16-10/h2-5,14-15H,1H3/b13-12+
LABKTXRFMJIJAU-OUKQBFOZSA-N
Applicazioni
Complexometric indicator.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)