Documenti fondamentali
323152
Sigma-Aldrich
5-[4-(Diethylamino)benzylidene]rhodanine
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16N2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.42
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Punto di fusione
161-164 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)