Documenti fondamentali
322490
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methyl-2-thiazolinium iodide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14INS
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
191-193 °C (lit.)
Stringa SMILE
[I-].CC[N+]1=C(C)SCC1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)