Merck
320366
Isopropylamine
99%
Sinonimo/i:
2-Aminopropane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2CHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
59.11
EC Number:
200-860-9
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605259
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
2.04 (vs air)
vapor pressure
9.2 psi ( 20 °C)
assay
99%
autoignition temp.
755 °F
expl. lim.
10.4 %
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
mp
−101 °C
density
0.688 g/mL at 20 °C (lit.), 0.694 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
InChI key
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
This product has been replaced by 471291-ALDRICH | Isopropylamine ≥99.5%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
<-13.0 °F - closed cup
flash_point_c
<= -25 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)