Documenti fondamentali
319716
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-Camphorsulfonylimine
99%
Sinonimo/i:
(3aR)-(+)-4,5,6,7-Tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide, (7R)-(+)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-ene 3,3-dioxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.30
Beilstein:
85297
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +34°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
229-230 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m0/s1
ZAHOEBNYVSWBBW-MHPPCMCBSA-N
Applicazioni
(R) and (S) forms are precursors to chiral (camphorsulfonyl)oxaziridines employed in the asymmetric hydroxylation of ester and amide enolates.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 51, 2402-2402 (1986)