Documenti fondamentali
319678
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(methylthio)butyrate
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(SCH3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(SC)C(=O)OC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)