Key Documents
318213
Sigma-Aldrich
Sorbitan monolaurate
Sinonimo/i:
Span® 20
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H34O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.46
Beilstein:
8355657
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
8
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18+/m0/s1
LWZFANDGMFTDAV-WYDSMHRWSA-N
Note legali
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Brij® O10
Sigma-Aldrich
P6136
Brij® O10
TWEEN® 60 nonionic detergent
Sigma-Aldrich
P1629
TWEEN® 60
TWEEN® 20 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1379
TWEEN® 20
Triton™ X-100 laboratory grade
Sigma-Aldrich
X100
Triton X-100