Documenti fondamentali
317799
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzylamine
95%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2N[CH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. eboll.
65 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)N(Cc1ccc(Br)cc1)C(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)