Documenti fondamentali
316881
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) benzoylacetonate
About This Item
Formula condensata:
[C6H5COCH=C(O-)CH3]2Co
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Stato
powder
Punto di fusione
125 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
C\C(O[Co]O\C(C)=C\C(=O)c1ccccc1)=C/C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H10O2.Co/c2*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h2*2-7,11H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
JEMVMUWUMZLULL-ORWWTJHYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)