Documenti fondamentali
316768
Sigma-Aldrich
Methyllithium lithium iodide complex
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3Li · LiI
Peso molecolare:
155.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Concentrazione
1.0 M in diethyl ether
P. ebollizione
35 °C
Densità
0.909 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li+].[I-].[Li]C
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
LHJHNKBQWVOCIH-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)