316636
Potassium fluoride on calcium fluoride
Stato
powder
Concentrazione
38.0-44.0% Ca (complexometric)
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Promotes efficient and mild fluorination of a variety of organic bromides and chlorides.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 791-791 (1986)