Documenti fondamentali
316407
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.22
Beilstein:
189644
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
136-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc2OC(=O)C=C(C)c2cc1OC
InChI
1S/C12H12O4/c1-7-4-12(13)16-9-6-11(15-3)10(14-2)5-8(7)9/h4-6H,1-3H3
GBYDSYPGGDKWGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)