Documenti fondamentali
31475
Sigma-Aldrich
trans,trans-1,4-Diacetoxy-1,3-butadiene
≥98.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.16
Beilstein:
1724378
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Punto di fusione
102-104 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)O\C=C\C=C\OC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
XBRCQTOOSIDDOJ-GGWOSOGESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)