Documenti
311472
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3,4,6-trifluoroaniline
99%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H(F)3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(F)cc(F)c(F)c1Br