Key Documents
310751
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene
99%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. eboll.
124 °C (lit.)
Densità
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(F)c(Cl)c(F)c1