310425
(−)-Camphene
technical grade, 75% (90% as camphene and fenchene)
Sinonimo/i:
(1S)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
75% (90% as camphene and fenchene)
Attività ottica
[α]20/D −48°, c = 4 in ethanol
[α]25/D -35 to -43°, c = 4 in ethanol
P. ebollizione
157.5-158.5 °C (lit.)
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Densità
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H]2CC[C@H](C2)C1=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m1/s1
CRPUJAZIXJMDBK-BDAKNGLRSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?