Documenti fondamentali
310026
Sigma-Aldrich
Triethyl α-propargylphosphonoacetate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
106-109 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(CC#C)P(=O)(OCC)OCC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)