Documenti fondamentali
309869
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-1-methylpyrrole
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. ebollizione
148-150 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccn(C)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-3-4-8(2)5-7/h3-5H,1-2H3
SZYIVZGXCXFXDN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The enthalpy of formation of 3-acetyl-1-methylpyrrole in the condensed and gas phases was studied[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
1-Methylindole ≥97%
Sigma-Aldrich
193984
1-Methylindole
Pyrrole reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
131709
Pyrrole
Manuel A V Ribeiro da Silva et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(8), 2846-2851 (2010-02-10)
This work reports the enthalpies of formation in the condensed and gas phases of 2-acetyl-1-methylpyrrole and 3-acetyl-1-methylpyrrole, derived from the standard (p(o) = 0.1 MPa) molar enthalpies of combustion, in oxygen, Delta(c)H(m)(o), measured by static bomb combustion calorimetry and the