Key Documents
309311
Sigma-Aldrich
Mercury(II) perchlorate hydrate
98%
About This Item
Formula condensata:
Hg(ClO4)2·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.49 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Composizione
Degree of hydration, 3-5
Hg, 42-45%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.[Hg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Hg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
OOYSCVKOXPZTGW-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)