Documenti fondamentali
308714
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-d3
99.8 atom % D
Sinonimo/i:
Metil-d3 cianide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Formula condensata:
CD3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.07
Beilstein:
1740230
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
Purezza isotopica
99.8 atom % D
Confezionamento
pk of 5 × 0.5 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.341 (lit.)
P. ebollizione
80.7 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)