307688
Cerium(III) sulfate
97%
Sinonimo/i:
Cerium sesquisulfate, Cerous sulfate, Dicerium trisulfate
About This Item
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Stringa SMILE
[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?