Documenti fondamentali
307637
Sigma-Aldrich
Cadmium fluoride
98%
Sinonimo/i:
Cadmium difluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CdF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
powder
Densità
6.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Cd]F
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)