307424
Silver heptafluorobutyrate
97%
Sinonimo/i:
Heptafluorobutyric acid silver salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
292-294 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C4HF7O2.Ag/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11;/h(H,12,13);/q;+1/p-1
GPNIJXACCBKBEP-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)