Documenti fondamentali
307319
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylacetamide
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CON(C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
99%
P. eboll.
130 °C/0.02 mmHg (lit.)
Punto di fusione
100-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)