306479
Reactive Blue 15
Dye content 35 %
Sinonimo/i:
Turquoise Blue
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Dye content, 35%
λmax
675 nm
InChI
1S/C41H23ClN14O14S5.Cu.4Na/c42-39-53-40(43)55-41(54-39)44-16-1-10-30(75(68,69)70)29(11-16)56-71(57,58)17-2-6-21-25(12-17)35-47-31(21)45-32-23-8-4-19(73(62,63)64)14-27(23)37(49-32)52-38-28-15-20(74(65,66)67)5-9-24(28)34(50-38)46-33-22-7-3-18(72(59,60)61)13-26(22)36(48-33)51-35;;;;;/h1-15,56H,(H7-2,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70);;;;;/q-2;+2;4*+1/p-4
ABTLHECNHUUEAU-UHFFFAOYSA-J
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?