306401
1-Bromo-2,3,4,6-tetrafluorobenzene
99%
About This Item
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
P. ebollizione
142 °C (lit.)
Densità
1.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(F)c(Br)c(F)c1F
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)