Documenti fondamentali
305766
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-2-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]19/D +5.9°, c = 2.4 in chloroform
Punto di fusione
87-89 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
nitro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@]2(COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)CO2
InChI
1S/C11H11NO5/c1-11(7-17-11)6-16-10(13)8-2-4-9(5-3-8)12(14)15/h2-5H,6-7H2,1H3/t11-/m1/s1
PUBTVFBOTFDPTA-LLVKDONJSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)