Documenti
305731
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylthio)saccharin
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8N2O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
202 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1SN2C(=O)c3ccccc3S2(=O)=O
InChI
1S/C13H8N2O5S2/c16-13-9-5-1-4-8-12(9)22(19,20)15(13)21-11-7-3-2-6-10(11)14(17)18/h1-8H
XTEABMFZLAEEKX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3