Documenti fondamentali
303623
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
HC6F4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(F)c(F)cc(F)c1F
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)