Documenti fondamentali
302775
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Methoxy-2-phenylethanol
98%
Sinonimo/i:
(−)-β-Methoxyphenethyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OCH3)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −133°, c = 1 in acetone
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
P. ebollizione
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
CO[C@@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m0/s1
JDTUPLBMGDDPJS-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
(R)-(-)-2-Methoxy-2-phenylethanol can be employed as a precursor to prepare:
  • (−)-3-[(2R)-2-Methoxy-2-phenylethoxy]phenol, a key intermediate for the synthesis of C4-symmetric tetraalkoxy[4]resorcinarenes using boron trifluoride catalyst.[1]
  • N-substituent of the 6,7-benzomorphan scaffold that is used as a potent opioid receptor agonist.[2]
  • Sodium methoxyphenylethoxide (Na-MPE), which is used as an oxy-initiator in the anionic polymerization of n-hexyl isocyanate.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effects of different reactive oxyanionic initiators on the anionic polymerizaition of n-hexyl isocyanate.
Min J, et al.
Macromolecules, 44(9), 3211-3216 (2011)
(2S)-N-2-methoxy-2-phenylethyl-6, 7-benzomorphan compound (2S-LP2): Discovery of a biased mu/delta opioid receptor agonist
Pasquinucci L, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 168(27), 189-198 (2019)
The Diastereoselective Formation of Tetraalkoxy [4] resorcinarenes Derived from (-)-(2R)-2-Methoxy-2-phenylethanol and Proof of Absolute Configurations
Bulman PPC, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(27), 5347-5354 (2011)