302384
2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadienone
90%
Sinonimo/i:
TBCO
Saggio
90%
Stato
solid
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1=CC(Br)(Br)C=C(Br)C1=O
InChI
1S/C6H2Br4O/c7-3-1-6(9,10)2-4(8)5(3)11/h1-2H
NJQJGRGGIUNVAB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)