Documenti fondamentali
302147
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methoxy-2-phenylethanol
98%
Sinonimo/i:
β-Methoxyphenethyl alcohol, (+)-β-Methoxyphenethyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OCH3)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]19/D +133°, c = 1 in acetone
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
P. ebollizione
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m1/s1
JDTUPLBMGDDPJS-SECBINFHSA-N
Applicazioni
(S)-(+)-2-Methoxy-2-phenylethanol can be used:
  • As a starting material for the synthesis of N-substituted 6,7-benzomorphan based opioid receptor agonists.[1]
  • As a ligand in the preparation of organolanthanoid complexes.[2]
  • As starting material for the synthesis of N-acetyl-O-((2S)-2-methoxy-2-phenylethyl)-L-serine, a serine proteases inhibitor.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Probing enzyme stereospecificity. Evaluation of β-alkoxy-α-amino acids with two stereocenters as inhibitors of serine proteases
Lee T and Jones JB
Tetrahedron, 51(27), 7331-7346 (1995)
Solid-state and solution structures of several new [LnCp′ 2 (OR)] 2 complexes (Ln= Pr, Yb) with chiral, oxygen-functionalized mu-alkoxide ligands
Steudel A, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 570(1), 89-96 (1998)
(2S)-N-2-methoxy-2-phenylethyl-6,7-benzomorphan compound (2S-LP2): Discovery of a biased mu/delta opioid receptor agonist
Pasquinucci L, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 168, 189-198 (2019)