Documenti
30178
Sigma-Aldrich
D-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Beilstein:
5763077
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (AT)
Attività ottica
[α]20/D −1.4±0.3°, c = 2% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.C[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
WIQIWPPQGWGVHD-NUBCRITNSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3