301450
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Punto di fusione
212-216 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 322; λem 395 (Reaction product with acetic acid)
λex 354 nm; λem 435 nm in methanol
Stringa SMILE
COc1cc2OC(=O)C=C(CBr)c2cc1OC
InChI
1S/C12H11BrO4/c1-15-10-4-8-7(6-13)3-12(14)17-9(8)5-11(10)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
JGODLBJJCNQFII-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- for quantitation of clofibric, bezafibric and fenofibric acids in liver by liquid chromatography
- in determination of the concentration of tripeptide glutathione by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry
- for determination of carboxylic acids in chromatographic detection
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3