301167
4′-Cyclohexylacetophenone
99%
Saggio
99%
P. ebollizione
179-181 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(cc1)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H18O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h7-10,13H,2-6H2,1H3
MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?