Documenti fondamentali
300985
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 295.00
CHF 295.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 295.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2CH2NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 295.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
204-207 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.COc1cc(OC)c(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3;/h4-5H,6,11H2,1-3H3;1H
BLFRMOOGAICNSZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride was used in synthesis of 3-(aminomethyl)isoquinoline.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yusuke Ohta et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7)(7), 835-837 (2008-02-07)
Copper(i)-catalysed domino four-component coupling-cyclisation using 2-ethynylbenzaldehydes, paraformaldehyde, secondary amine, and t-BuNH(2) in DMF leads to direct and efficient formation of 3-(aminomethyl)isoquinolines in good to high yields.