Key Documents
300519
Sigma-Aldrich
(2R)-(−)-Glycidyl tosylate
99%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-Glycidyl p-toluenesulfonate, (R)-(−)-Glycidyl tosylate, (R)-(−)-Oxirane-2-methanol p-toluenesulfonate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.26
Beilstein:
3592142
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
99%
Attività ottica
[α]19/D −17°, c = 2.75 in chloroform
Punto di fusione
46-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1
NOQXXYIGRPAZJC-SECBINFHSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)