Documenti fondamentali
300497
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-3-(4-Nitrophenyl)glycidol
98%
Sinonimo/i:
trans-(+)-2,3-Epoxy-3-(p-nitrophenyl)-1-propanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41121800
ID PubChem:
Saggio
98%
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H]1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c11-5-8-9(14-8)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4,8-9,11H,5H2/t8-,9-/m1/s1
TVWSYFXHQPGITR-RKDXNWHRSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)