300373
2,3-Dibromopropionyl chloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.542 (lit.)
P. eboll.
191-193 °C (lit.)
Densità
2.181 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)C(Br)CBr
InChI
1S/C3H3Br2ClO/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2
HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- series of 2,3-diaminopropionanilides
- enantiomers of 1,4-dideoxy-1,4-iminolyxitol and 1,4-dideoxy-1,4-iminoribitol
- acromelic acid A
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter