Documenti fondamentali
299316
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine-15N
98 atom % 15N
Scegli un formato
1 G
CHF 877.00
CHF 877.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 877.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(15NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 877.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
266-267 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2]C(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i10+1
COLNVLDHVKWLRT-DETAZLGJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)