Documenti fondamentali
298921
Sigma-Aldrich
2-Benzoylnaphthalene
97%
Sinonimo/i:
2-Naphthyl phenyl ketone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Stringa SMILE
O=C(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)