298808
2,6-Dibenzyloxytoluene
97%
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H20O2/c1-17-20(22-15-18-9-4-2-5-10-18)13-8-14-21(17)23-16-19-11-6-3-7-12-19/h2-14H,15-16H2,1H3
BJSONGFQRAVOPD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)