298131
Lutetium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lutetium trichloride hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lutetium
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Lu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Lu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
SJOQNHYDCUXYED-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.