Documenti fondamentali
297933
Sigma-Aldrich
(3aS,7aS)-(+)-Hexahydro-3a-hydroxy-7a-methyl-1,5-indandione
97%
Sinonimo/i:
Hajos-Parrish diketone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Beilstein:
2447128
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]19/D +55°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
116-118 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@]12CCC(=O)C[C@@]1(O)CCC2=O
InChI
1S/C10H14O3/c1-9-4-2-7(11)6-10(9,13)5-3-8(9)12/h13H,2-6H2,1H3/t9-,10+/m1/s1
PUHCDQVSBDIJTM-ZJUUUORDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)