297747
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
P. ebollizione
149-151 °C/21 mmHg (lit.)
Punto di fusione
86-88 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-4(6)8-9-5(3)7/h2H,1H3
ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?