Documenti fondamentali
297062
Sigma-Aldrich
tert-Butyldiphenylmethoxysilane
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22OSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Stringa SMILE
CO[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)C(C)(C)C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)