Documenti
296635
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-glutamic anhydride
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
197-201 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)O1
InChI
1S/C13H9NO5/c15-10-6-5-9(13(18)19-10)14-11(16)7-3-1-2-4-8(7)12(14)17/h1-4,9H,5-6H2
ICDLEMPZXFCQEB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3